7-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran 98%
|
|
BLDPBD164145-250MGEA
19
EUR
BLDPBD164145-250MG
BLDPBD164145-5G
BLDPBD164145-100MG
BLDPBD164145-1G
7-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran 98%
7-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran
Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₈H₇BrO Molekulargewicht: 199,045 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD09266210 CAS-Nummer: 206347-30-0 |