Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat 95%
BLDPBD164815-5GEA 128 EUR
BLDPBD164815-5G BLDPBD164815-250MG BLDPBD164815-1G BLDPBD164815-10G
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat 95%
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molekulargewicht: 176,18 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09910350
CAS-Nummer: 86718-01-6