[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 98%
|
|
BLDPBD164823-100MGEA
22
EUR
BLDPBD164823-100MG
BLDPBD164823-1G
BLDPBD164823-5G
BLDPBD164823-250MG
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 98%
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₁₅BN₂O₄ Molekulargewicht: 238,048 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11975411 CAS-Nummer: 883231-20-7 |