4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD164843-1GEA
121
EUR
BLDPBD164843-1G
BLDPBD164843-100MG
BLDPBD164843-5G
BLDPBD164843-250MG
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₆H₂₅BN₂O₂ Molekulargewicht: 288,193 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06795649 CAS-Nummer: 912369-50-7 |