1H-Indazol-6-boronsäurepinakolester 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD164851-100MGEA
26
EUR
BLDPBD164851-100MG
BLDPBD164851-5G
BLDPBD164851-1G
BLDPBD164851-250MG
BLDPBD164851-10G
1H-Indazol-6-boronsäurepinakolester 98%
1H-Indazol-6-boronsäurepinakolester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ Molekulargewicht: 244,0973 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07368067 CAS-Nummer: 937049-58-6 |