4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD165818-250MGEA
15
EUR
BLDPBD165818-250MG
BLDPBD165818-1G
BLDPBD165818-100MG
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 95%
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₇H₂₀BNO₂ Molekulargewicht: 281,157 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11973624 CAS-Nummer: 908350-80-1 |