(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD1670-100GEA 199 EUR
BLDPBD1670-100G BLDPBD1670-10G BLDPBD1670-5G BLDPBD1670-25G BLDPBD1670-1G
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₂₄H₂₆BrO₂P
Molekulargewicht: 457,35 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075527
CAS-Nummer: 59159-39-6