[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD1672-5GEA
46
EUR
BLDPBD1672-5G
BLDPBD1672-1G
BLDPBD1672-25G
BLDPBD1672-100G
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid 98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₂₄H₂₆BrO₂P Molekulargewicht: 457,36 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012000 CAS-Nummer: 69891-92-5 |