2-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD167687-250MGEA
190
EUR
BLDPBD167687-250MG
BLDPBD167687-1G
BLDPBD167687-100MG
2-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine 97%
2-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ Molekulargewicht: 162,232 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12024458 CAS-Nummer: 90872-72-3 |