2-Bromo-N-phenyl-acetamide 97%
|
|
BLDPBD168139-250MGEA
40
EUR
BLDPBD168139-250MG
BLDPBD168139-1G
BLDPBD168139-100MG
BLDPBD168139-5G
2-Bromo-N-phenyl-acetamide 97%
2-Bromo-N-phenyl-acetamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₈BrNO Molekulargewicht: 214,059 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00462518 CAS-Nummer: 5326-87-4 |