Methyl-2-fluor-3-nitrobenzoat 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD168190-25GEA 129 EUR
BLDPBD168190-25G BLDPBD168190-250MG BLDPBD168190-1G BLDPBD168190-100G BLDPBD168190-5G BLDPBD168190-10G
Methyl-2-fluor-3-nitrobenzoat 98%
Methyl-2-fluor-3-nitrobenzoat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₆FNO₄
Molekulargewicht: 199,1400 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10566813
CAS-Nummer: 946126-94-9