4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD16887-10GEA
81
EUR
BLDPBD16887-10G
BLDPBD16887-25G
BLDPBD16887-5G
BLDPBD16887-1G
4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl 98%
4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₈H₁₉NO Molekulargewicht: 281,42 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074879 CAS-Nummer: 52364-71-3 |