2-Methyl-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd 98%
|
|
BLDPBD171014-1GEA
45
EUR
BLDPBD171014-1G
BLDPBD171014-25G
BLDPBD171014-5G
2-Methyl-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd 98%
2-Methyl-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Molekulargewicht: 186,2099 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08059904 CAS-Nummer: 1015845-89-2 |