HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD17277-25GEA
7
EUR
BLDPBD17277-25G
BLDPBD17277-1000G
BLDPBD17277-100G
BLDPBD17277-0.5G
BLDPBD17277-500G
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) 97%
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₁₈N₂O₄S Molekulargewicht: 238,31 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006158 CAS-Nummer: 7365-45-9 |
![]() |