2,4-Dichlor-L-phenylalanin 97%
|
|
BLDPBD17520-5GEA
48
EUR
BLDPBD17520-5G
BLDPBD17520-1G
BLDPBD17520-25G
2,4-Dichlor-L-phenylalanin 97%
2,4-Dichlor-L-phenylalanin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₉H₉Cl₂NO₂ Molekulargewicht: 234,1 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01860882 CAS-Nummer: 111119-36-9 |