2-Ethoxy-5-nitrobenzonitril 97%
|
|
BLDPBD178057-5GEA
117
EUR
BLDPBD178057-5G
BLDPBD178057-250MG
BLDPBD178057-1G
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitril 97%
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitril
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₈N₂O₃ Molekulargewicht: 192,1700 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02256084 CAS-Nummer: 29669-41-8 |