3-Chlor-6-(propylamino)pyridazin 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD180455-25GEA
545
EUR
BLDPBD180455-25G
BLDPBD180455-5G
BLDPBD180455-1G
3-Chlor-6-(propylamino)pyridazin 98%
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₁₀ClN₃ Molekulargewicht: 171,6274 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09800940 CAS-Nummer: 951885-19-1 |