Methyl-2-amino-4-brombenzoat 97%
BLDPBD18134-100GEA
189
EUR
BLDPBD18134-100G
BLDPBD18134-25G
BLDPBD18134-1G
BLDPBD18134-10G
BLDPBD18134-5G
BLDPBD18134-500G
Methyl-2-amino-4-brombenzoat 97%
Methyl-2-amino-4-brombenzoat
Formel:
C₈H₈BrNO₂ Molekulargewicht: 230,0586 g/mol |
MDL Number:
MFCD07783014 CAS-Nummer: 135484-83-2 |