Methyl-4-bromsalicylat 98%
|
|
BLDPBD182298-1GEA
11
EUR
BLDPBD182298-1G
BLDPBD182298-5G
BLDPBD182298-10G
BLDPBD182298-25G
BLDPBD182298-250MG
Methyl-4-bromsalicylat 98%
Methyl-4-bromsalicylat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molekulargewicht: 231,0434 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07780736 CAS-Nummer: 22717-56-2 |