(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP) 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD18599-5GEA 22 EUR
BLDPBD18599-5G BLDPBD18599-10G
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP) 98%
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₁₇H₂₇F₆N₇OP₂
Molekulargewicht: 521,4 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03703417
CAS-Nummer: 156311-83-0