1-Brom-3,5-difluor-4-iodbenzol 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD18678-10GEA
25
EUR
BLDPBD18678-10G
BLDPBD18678-5G
BLDPBD18678-500G
BLDPBD18678-0.5G
BLDPBD18678-25G
BLDPBD18678-100G
1-Brom-3,5-difluor-4-iodbenzol 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₆H₂BrF₂I Molekulargewicht: 318,8854 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01861126 CAS-Nummer: 160976-02-3 |