4-Phenyl-3-butin-2-on 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD18974-25GEA
427
EUR
BLDPBD18974-25G
BLDPBD18974-5G
BLDPBD18974-1G
4-Phenyl-3-butin-2-on 97%
4-Phenyl-3-butin-2-on
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₈O Molekulargewicht: 144,17 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008776 CAS-Nummer: 1817-57-8 |