Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD19060-1GEA 15 EUR
BLDPBD19060-1G BLDPBD19060-25G BLDPBD19060-5G BLDPBD19060-0.025G BLDPBD19060-250MG
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate 95%
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Molekulargewicht: 223,25 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00449104
CAS-Nummer: 188614-01-9