4-Mercaptophenylboronsäure 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD19568-5GEA 108 EUR
BLDPBD19568-5G BLDPBD19568-1G BLDPBD19568-25G
4-Mercaptophenylboronsäure 95%
4-Mercaptophenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂S
Molekulargewicht: 153,9946 g/mol
MDL Number: MFCD03093887
CAS-Nummer: 237429-33-3