3-Chlor-4-formylphenylboronsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD196281-1GEA
241
EUR
BLDPBD196281-1G
BLDPBD196281-100MG
BLDPBD196281-250MG
3-Chlor-4-formylphenylboronsäure 98%
3-Chlor-4-formylphenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₆BClO₃ Molekulargewicht: 184,39 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08274473 CAS-Nummer: 1072952-53-4 |