Ethyl-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95+%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD196691-1GEA 122 EUR
BLDPBD196691-1G BLDPBD196691-250MG BLDPBD196691-5G
Ethyl-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95+%
Ethyl-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Molekulargewicht: 258,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100212
CAS-Nummer: 860457-99-4