6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
BLDPBD196763-5GEA 113 EUR
BLDPBD196763-5G BLDPBD196763-250MG BLDPBD196763-1G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₇H₇BBrClO₂
Molekulargewicht: 249,297 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09475910
CAS-Nummer: 957120-28-4