Benzyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
|
|
BLDPBD1990-10GEA
46
EUR
BLDPBD1990-10G
BLDPBD1990-5G
BLDPBD1990-500G
BLDPBD1990-1G
BLDPBD1990-100G
BLDPBD1990-25G
Benzyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₃H₁₅NO₃ Molekulargewicht: 233,27 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03001723 CAS-Nummer: 61995-20-8 |