Methyl-3-iodimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat 98%
|
|
BLDPBD200022-1GEA
108
EUR
BLDPBD200022-1G
BLDPBD200022-250MG
BLDPBD200022-5G
Methyl-3-iodimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat 98%
Methyl-3-iodimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₇IN₂O₂ Molekulargewicht: 302,0686 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07021385 CAS-Nummer: 460087-82-5 |