1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD20388-1GEA 7 EUR
BLDPBD20388-1G BLDPBD20388-25G BLDPBD20388-5G BLDPBD20388-100G BLDPBD20388-500G
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat 98%
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₂₀H₁₃O₄P
Molekulargewicht: 348,29 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010045
CAS-Nummer: 35193-63-6