2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine 98%
|
|
BLDPBD204371-5GEA
116
EUR
BLDPBD204371-5G
BLDPBD204371-250MG
BLDPBD204371-1G
BLDPBD204371-10G
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine 98%
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₅Cl₂N Molekulargewicht: 162,017 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09835107 CAS-Nummer: 89581-84-0 |