5-Nitro-1,2,3-benzenetricarboxylic Acid 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD20559-10GEA
82
EUR
BLDPBD20559-10G
BLDPBD20559-1G
BLDPBD20559-25G
BLDPBD20559-5G
5-Nitro-1,2,3-benzenetricarboxylic Acid 95%
5-Nitro-1,2,3-benzenetricarboxylic Acid
Formel:
C₉H₅NO₈ Molekulargewicht: 255,138 g/mol |
MDL Number:
MFCD03839939 CAS-Nummer: 3807-81-6 |