1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD208143-1GEA 68 EUR
BLDPBD208143-1G BLDPBD208143-25G BLDPBD208143-5G BLDPBD208143-250MG BLDPBD208143-100MG
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester 95%
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Molekulargewicht: 244,10 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11054041
CAS-Nummer: 1007206-54-3