2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 96%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD208279-10GEA
378
EUR
BLDPBD208279-10G
BLDPBD208279-250MG
BLDPBD208279-5G
BLDPBD208279-25G
BLDPBD208279-1G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 96%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₅Br₂NO Molekulargewicht: 266,918 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11036227 CAS-Nummer: 117873-72-0 |