Methyl 3-bromo-5-methylbenzoate 97%
|
|
BLDPBD208315-100MGEA
6
EUR
BLDPBD208315-100MG
BLDPBD208315-10G
BLDPBD208315-5G
BLDPBD208315-1G
BLDPBD208315-250MG
BLDPBD208315-25G
Methyl 3-bromo-5-methylbenzoate 97%
Methyl 3-bromo-5-methylbenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molekulargewicht: 229,071 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11007827 CAS-Nummer: 478375-40-5 |