4-Amino-3-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD208956-10GEA
392
EUR
BLDPBD208956-10G
BLDPBD208956-1G
BLDPBD208956-25G
BLDPBD208956-5G
BLDPBD208956-250MG
BLDPBD208956-100MG
4-Amino-3-methoxybenzonitril 98%
4-Amino-3-methoxybenzonitril
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₈H₈N₂O Molekulargewicht: 148,1600 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13250177 CAS-Nummer: 177476-76-5 |