1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
|
|
BLDPBD208999-250MGEA
7
EUR
BLDPBD208999-250MG
BLDPBD208999-100G
BLDPBD208999-10G
BLDPBD208999-25G
BLDPBD208999-1G
BLDPBD208999-0.025
BLDPBD208999-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ Molekulargewicht: 222,0918 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09864190 CAS-Nummer: 1046832-21-6 |