Ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
|
|
BLDPBD209041-1GEA
87
EUR
BLDPBD209041-1G
BLDPBD209041-5G
BLDPBD209041-250MG
Ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O₂ Molekulargewicht: 269,095 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11045695 CAS-Nummer: 1134327-98-2 |