5-Methylisophthalsäure 97%
BLDPBD21030-500GEA 319 EUR
BLDPBD21030-500G BLDPBD21030-10G BLDPBD21030-25G BLDPBD21030-100G BLDPBD21030-5G
5-Methylisophthalsäure 97%
5-Methylisophthalsäure
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₈O₄
Molekulargewicht: 180,16 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013986
CAS-Nummer: 499-49-0