2-(Chloromethyl)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
|
|
BLDPBD210742-5GEA
961
EUR
BLDPBD210742-5G
BLDPBD210742-1G
BLDPBD210742-100MG
BLDPBD210742-250MG
BLDPBD210742-10G
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethylpyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₉ClN₂ Molekulargewicht: 156,613 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09864267 CAS-Nummer: 74502-83-3 |