4-Pyridazincarbonsäure 97%
|
|
BLDPBD21076-25GEA
664
EUR
BLDPBD21076-25G
BLDPBD21076-1G
BLDPBD21076-250MG
BLDPBD21076-5G
BLDPBD21076-10G
4-Pyridazincarbonsäure 97%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₅H₄N₂O₂ Molekulargewicht: 124,10 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011576 CAS-Nummer: 50681-25-9 |