2-Propylimidazol 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD21103-100GEA
17
EUR
BLDPBD21103-100G
BLDPBD21103-25G
BLDPBD21103-500G
BLDPBD21103-1000G
BLDPBD21103-10G
2-Propylimidazol 98%
2-Propylimidazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₆H₁₀N₂ Molekulargewicht: 110,1570 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059158 CAS-Nummer: 50995-95-4 |