Ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylat 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD21115-10GEA
73
EUR
BLDPBD21115-10G
BLDPBD21115-1G
BLDPBD21115-250MG
BLDPBD21115-5G
BLDPBD21115-25G
Ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylat 97%
Ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₇H₉NO₃ Molekulargewicht: 155,15 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631119 CAS-Nummer: 51135-73-0 |