3-Nitro-2-pyridincarbonitril 98%
|
|
BLDPBD21128-5GEA
114
EUR
BLDPBD21128-5G
BLDPBD21128-1G
BLDPBD21128-250MG
3-Nitro-2-pyridincarbonitril 98%
3-Nitro-2-pyridincarbonitril
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₃N₃O₂ Molekulargewicht: 149,1100 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658499 CAS-Nummer: 51315-07-2 |