5-Carboxyfuran-2-boronic acid 96%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD211750-100MGEA
62
EUR
BLDPBD211750-100MG
BLDPBD211750-250MG
5-Carboxyfuran-2-boronic acid 96%
5-Carboxyfuran-2-boronic acid
Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₅H₅BO₅ Molekulargewicht: 155,901 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD04113807 CAS-Nummer: 852228-11-6 |