3-Fluor-5-hydroxybenzonitril 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD211892-25GEA
117
EUR
BLDPBD211892-25G
BLDPBD211892-1G
BLDPBD211892-10G
BLDPBD211892-5G
BLDPBD211892-100G
3-Fluor-5-hydroxybenzonitril 97%
3-Fluor-5-hydroxybenzonitril
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₄FNO Molekulargewicht: 137,1112 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09972133 CAS-Nummer: 473923-95-4 |