2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD212877-250MGEA
6
EUR
BLDPBD212877-250MG
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine 95%
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅BrN₂O₃ Molekulargewicht: 233,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD07774106 CAS-Nummer: 344296-05-5 |