5'-Brom-2'-methylacetanilid 98%
BLDPBD215216-5GEA 117 EUR
BLDPBD215216-5G BLDPBD215216-1G BLDPBD215216-25G
5'-Brom-2'-methylacetanilid 98%
5'-Brom-2'-methylacetanilid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₁₀BrNO
Molekulargewicht: 228,0900 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520466
CAS-Nummer: 116436-10-3