3-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure 98%
|
|
BLDPBD216827-250MGEA
64
EUR
BLDPBD216827-250MG
BLDPBD216827-1G
BLDPBD216827-100MG
3-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure 98%
3-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₆BClO₃ Molekulargewicht: 172,3740 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08689551 CAS-Nummer: 951655-50-8 |