7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 97%
|
|
BLDPBD217088-100MGEA
71
EUR
BLDPBD217088-100MG
BLDPBD217088-250MG
BLDPBD217088-5G
BLDPBD217088-1G
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 97%
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₇BrN₂O Molekulargewicht: 227,058 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12962570 CAS-Nummer: 1190314-42-1 |